Imprimer
Masques contre les gaz, les vapeurs et les particules, à usage unique, Freedom
Fournisseur: Honeywell Safety Products
DALL1001598EA 22.3 EUR
DALL1001598 DALL1001591
Masques contre les gaz, les vapeurs et les particules, à usage unique, Freedom
Ces masques avec filtres intégrés sont adaptés aux expositions intermittentes ou ponctuelles aux gaz/vapeurs et à la poussière.
  • Mise en place rapide et simple
  • Excellent ajustement et grand confort: joint facial qui épouse le visage
  • Usage unique: pas d'entretien, hygiène impeccable, pas de manipulation de filtre
  • Valve d'évacuation de la transpiration
Poids: 265 g
A: pour vapeurs organiques avec point d'ébullition supérieur à 65 °C
Certifications: EN 405, EN 149: 2001
E: pour gaz corrosifs, par ex. dioxyde de soufre, acide chlorhydrique
Attention: *Taille unique