Imprimer
Unité filtrante à ventilation assistée, Jupiter™
Fournisseur: 3M
Jupiter™
111-0240EA 1010 EUR
111-0240
Unité filtrante à ventilation assistée, Jupiter™
Respirateurs Systèmes de respiration
Système de purification de l'air modulaire, à faible encombrement, utilisable avec l'un des casques QRS (quick release). Large choix de filtres pour les gaz, vapeurs et particules, avec un couvercle de filtre (facile à nettoyer) afin de réduire la poussière et éviter les dégâts dus aux étincelles.
  • Confortables et souples : la liberté de mouvement en particulier dans les petits espaces
  • Facilité d'utilisation et de maintenance
  • La ceinture de confort ergonomique reste confortable, même lorsqu'elle est portée pendant une longue période
  • L'alarme électronique émet une alerte (sonore et visuelle) de faible débit d'air et/ou de batterie faible
L'unité de base à ventilation assistée Jupiter™ comprend une ceinture de décontamination, un indicateur de débit d'air et un tube d'étalonnage.
Informations de commande: Casques Versoflo™ série S vendus séparément.