Imprimer
Votre recherche pour: Inserts pour plaques de cultures
32  les résultats ont été trouvés
SearchResultCount:"32"
Sort Results
Vue liste Vue simple
Évaluez le résultat de cette recherche
Fournisseur: VWR Collection
Description: Polyester, stériles, avec couvercle. Ces plaques d'insertion comportent une fine membrane en polyester microscopiquement transparente qui est traitée ...
Promotion
Fournisseur: VWR Collection
Description: En PS, stériles, avec couvercle. Ces plaques à insert sont dotées d’une fine membrane en polycarbonate, semi-transparente, avec des tailles de pores d...
Fournisseur: Corning
Description: Track-etched PET membranes have a smooth surface and defined cylindrical pores that traverse the membrane.
Numéro de catalogue: (734-0154)
Fournisseur: Corning
Description: Corning BioCoat cell culture inserts are pre-coated with extracellular matrix proteins for applications requiring a protein-coated cell surface, such ...
UOM: 1 * 24 Pce
Certificats
Fournisseur: Corning
Description: Le système d'inserts de plaques 96 multi-puits Corning® FluoroBlok™ HTS est une plateforme de tests de culture cellulaire conçue pour l'automatis...
Numéro de catalogue: (734-1053)
Fournisseur: Corning
Description: Corning® BioCoat™ FluoroBlok™ fibronectin-coated cell culture inserts packaged ready to use in 24-well Falcon® companion plates.
UOM: 1 * 24 Pce
Certificats
Fournisseur: Corning
Description: Les systèmes angiogéniques Corning® BioCoat™ facilitent l'étude des effets des composés sur l'invasion, la migration et la tubulogenèse des cellules e...
Fournisseur: Corning
Description: Le système à inserts 96 multi-puits Falcon® HTS est une plate-forme à inserts de culture cellulaire adaptée au criblage manuel et robotisé d...
Fournisseur: Corning
Description: Le système de plaques à insert 24 multi-puits Falcon® HTS est conçu pour automatiser de nombreux tests cellulaires basés sur des membranes couram...
Fournisseur: Corning
Description: Le système de plaques à insert 24 multi-puits Corning® FluoroBlok™ HTS contient un insert 24 multi-puits de membrane pour culture cellulaire...
Fournisseur: Corning
Description: Corning BioCoat cell culture inserts are pre-coated with extracellular matrix proteins for applications requiring a protein-coated cell surface, such ...
Fournisseur: Corning
Description: Permit real-time analysis of cell culture compound permeability (1 µm), cell migration (3 µm or 8 µm), and invasion (8 µm).
Fournisseur: Corning
Description: En PS traité pour culture tissulaire, stériles, apyrogènes, et avec couvercle. Spécialement conçues pour une utilisation avec les inserts de culture c...
Numéro de catalogue: (734-1079)
Fournisseur: Corning
Description: Insert de culture cellulaire, fibrillar collagen, Corning® BioCoat®, Non stérile, Format de la plaque: 24 puits inserts microplaques, Porosité (µm): 1,00 µm
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: Corning
Description: Permeable supports, also known as cell culture inserts, are an essential tool for the study of both anchorage-dependent and independent cell lines.
Fournisseur: Corning
Description: 75 mm Transwell® with 0,4 µm pore polycarbonate membrane insert, sterile.
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
1 - 16 of 32
no targeter for Bottom