Imprimer
Modules CovaLink™ NH, Nunc™
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Nunc™ CovaLink™ NH
735-0153EA 564 EUR
735-0153
Modules CovaLink™ NH, Nunc™
Microplaques Microplaques immunologiques et bandelettes
En PS. Conçus pour assurer des liaisons covalentes entre les composés et les surfaces en matière plastique. Pour une utilisation avec des molécules dont l'adsorption est difficile sur une surface traditionnelle. Les modules à orientation alphanumérique (Lxl ext.: 128×86 mm) s'adaptent à tous les équipements standard.
  • Lavage en profondeur avec des solutions à grande force ionique
  • Liaisons non spécifiques minimales
  • Permettent d'effectuer des liaisons sur des sites spécifiques, par exemple à l'aide d'un groupe carboxylique d'un peptide ou d'un groupe phosphate dans la terminaison 5 des acides nucléiques
  • Modules autostables avec puits à fond plat (F)
Volume de travail recommandé: 100 µl