Plaques PCR, 24 et 48 puits, Thermo-Fast®
PP. Adapté aux blocs pour thermocycleur de 0,2 ml.
- Scellables à l'aide de films adhésifs, de joints thermiques ou de barrettes de bouchons plats ou bombés
- Volume maximum des puits de 0,3 ml lorsqu'ils sont scellés avec des joints adhésifs ou des joints thermiques
- Certifiée exempte de DNase, de RNase et d'ADN génomique humain
Colour: Natural
- SeqNb de puitsProfilJupeVolume puitsCouleur des puitsCdt
- 732-4837AB-06240724StandardSemi-skirted0,2 mlincolore501 * 50 ST153,00 €
Specifications
Environmentally Preferable - 732-4841AB-06481448StandardSemi-skirted0,2 mlincolore501 * 50 ST202,00 €
Specifications
Environmentally Preferable