Imprimer
VWR®, PCR racks, reversible
Fournisseur: VWR
VWR®
211-0198EA 63.8 EUR
211-0198 VWRU82024-454
VWR®, PCR racks, reversible
Portoirs Tube Racks
PP.
  • Le côté PCR du portoir possède 168 puits pouvant accueillir des barrettes de tubes 8 ou 12 puits ou un tube de 0,2 ml par puits
  • Le côté opposé du portoir possède 40 puits pouvant accueillir des tubes de 0,5 ml
  • Les deux côtés du portoir disposent de 12 puits pouvant accueillir des tubes de 1,5 ml
  • Le couvercle à charnière amovible simple d'utilisation s'adapte à chaque côté du portoir
Conçu pour accueillir des tubes de 0,2, 0,5 ou 1,5 ml.
Informations de commande: le paquet de couleurs assorties en comprend un de chaque couleur : bleu, vert, violet, jaune et orange.