Imprimer
VWR®, Balais à franges, secs, salle blanche
Fournisseur: VWR
VWR®
129-0074EA 534 EUR
129-0074
VWR®, Balais à franges, secs, salle blanche
Serpillières
En polyester revêtu de PVA ou de NovaLite™. La tête du balai absorbe rapidement les agents de nettoyage et peut être utilisée sur de grandes surfaces, telles que les sols, les murs et les plafonds. Le PVA est parfait pour le secteur des semi-conducteurs et de la microélectronique. Ce matériau à faible peluchage et à séchage rapide garantit des surfaces propres, sèches et sans résidus. Le NovaLite™ a les mêmes propriétés que le PVA, mais il peut également être utilisé avec des désinfectants et autoclavé. Avec une tête inclinée pour une application facile.
  • Peut être utilisée sans seau ni essoreuse
  • Séchage rapide, pour les zones critiques humides
  • Disponible dans une variété de largeurs, stérile ou non stérile
  • Lavable, ce qui signifie qu’elle peut être réutilisée
Utilisables dans des salles blanches de classes 10, ISO 4, M2.5 et inférieures
Informations de commande: Le balai complet se compose de la tête de balai, d’un adaptateur en acier inoxydable et du manche à balai. Veuillez sélectionner les composants requis et les commander séparément.