Imprimer
VWR®, Ampoule à vide/pression
Fournisseur: VWR
VWR®
612-2705EA 20.4 EUR
612-2705
VWR®, Ampoule à vide/pression
Pipettes Poires pour pipettes
Connecteurs en caoutchouc noir et PVC.
  • Pour le prélèvement d’échantillons en phase gazeuse ou de gaz d’aspiration grâce à des instruments
  • Deux valves en caoutchouc à paroi épaisse
Capacité : 85 ml
Couleur : noir
Informations de commande: Fournie sans tube.