Imprimer
Poires pour pipettes
Fournisseur: Saint-Gobain
612-2837EA 52.7 EUR
612-2837 612-2327 612-1942 612-1940 612-1941
Poires pour pipettes
Pipettes Poires pour pipettes
En caoutchouc.
  • Simples à utiliser
  • Pour un échantillonnage répété
  • Durée de vie supérieure aux tétines avec bonne adhérence au verre pour une excellente protection du tube