Imprimer
Système d'organisation et de stockage
Fournisseur: Heathrow Scientific
612-1861EA 166 EUR
612-1861
Système d'organisation et de stockage
Portoirs pour pipettes
En plastique (ABS). Pour les pipettes de culture cellulaire et standard et les boîtes de pipettes. Fabrication stable et solide.
  • Pour les pipettes de culture cellulaire et standard de 0,1 à 25 ml
  • Quatre compartiments munis de fenêtres de visualisation latérales permettant une vue claire, même lorsque plusieurs systèmes sont disposés côte à côte
  • Supports à pince latéraux pour des aides au pipetage ou des poires à pipeter