VWR®, Boîtes de stérilisation pour pipettes
Acier inoxydable, base carrée, autoclavables
- Autoclavables à +121 °C et stérilisables à +180 °C
- Fond et sous couvercle recouvert de silicone réduisant le risque d’endommager les pipettes durant le transport et la stérilisation
- Seql×p×hCdt
Specifications
Environmentally PreferableSpecifications
Environmentally PreferableSpecifications
Environmentally PreferableSpecifications
Environmentally PreferableSpecifications
Environmentally PreferableSpecifications
Environmentally PreferableSpecifications
Environmentally Preferable