Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
  • Criteria
  • Fournisseur
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Rechercher dans les résultats
Lave-pipettes
https://be.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/53/35/18945335.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"5"
Trier par:
Fournisseur:  Brand
Description:   Système permettant le nettoyage simple et en douceur des pipettes avec rinçage du siphon répété.
Fournisseur:  Nalge Nunc International
Description:   Ces kits au conditionnement pratique contiennent un panier, un récipient et un dispositif de lavage. Une taille supérieure est disponible pour accueil...
Fournisseur:  Nalge Nunc International
Description:   Pour le lavage et le rinçage de pipettes. Insérez un panier pour pipettes rempli. Fixez-le au robinet d'eau ou d'eau déminéralisée de votre évier et a...
Fournisseur:  KARTELL
Description:   Kits de rinçage pour le lavage des pipettes allant jusqu'à 600 mm de longueur et des burettes Mohr, efficace et doux. Le système de lavage complet se ...
Numéro de catalogue: (BOEI137100-2)
Fournisseur:  BOEKEL SCIENTIFIC
Description:   This apparatus combines the essential features of a pipette washer and a pipette dryer.
UOM:  1 * 1 Pce
Call for Price
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec le numéro de catalogue VWR énumérés ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le service clientèle au 016-385 011
1 - 5  de 5