Imprimer
VWR®, Boîtes rechargeables, VWR Next Generation
Fournisseur: VWR
VWR® Pak Rak™
613-0306EA 9.6 EUR
613-0306
VWR®, Boîtes rechargeables, VWR Next Generation
Pipette Tip Boxes and Racks
Boîtes/portoirs rechargeables à couvercle articulé, autoclavables, pour pointes de pipette.
  • Utilisation de résines pures et conception durable
  • Support indépendant, comprenant une partie supérieure biseautée et une surface extrêmement solide, pour un pipetage multicanal
  • Côtés ventilés, garantissant une stérilisation efficace des pointes pendant l'autoclavage
Pour recharges Next Generation, chargeurs Pak Rak et Pak Rak Plus.