Imprimer
Plaques CCM, gel de silice 60 Å, feuilles de plastique
Fournisseur: Merck
1.05750.0001EA 79.4 EUR
1.05750.0001 1.05749.0001 1.05748.0001 1.05735.0001
Plaques CCM, gel de silice 60 Å, feuilles de plastique
Plaques CCM
Ces plaques CCM à revêtement lisse et extrêmement dense garantissent des bandes étroites, une efficacité de séparation maximale et un bruit de fond minimal. En plastique souple, elles se découpent facilement selon les besoins.
  • Indicateur fluorescent inorganique pour la détection sous UV à 254 nm