Imprimer
Votre recherche pour: Portoirs pour cuvettes
11  les résultats ont été trouvés
SearchResultCount:"11"
Sort Results
Vue liste Vue simple
Évaluez le résultat de cette recherche
Fournisseur: VWR Collection
Description: Accessoire pour spectrophotomètres, Cuvette, VWR®
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
Description: Racks, made of PP, translucent. Hold fragile spectralphotometer cuvettes in complete safety.
Numéro de catalogue: (705-0329)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Description: Porte-cuve pour spectrophotomètre UV/visible, Cuvette
UOM: 1 * 1 Pce
Numéro de catalogue: (HELL3001.10)
Fournisseur: HELLMA
Description: Polypropylène
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: PerkinElmer
Description: Cell holder, Single position thermostated cell holder with stirrer fleas (10 mm)
Numéro de catalogue: (634-8290)
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
Description: These PP rack provides gentle no-scratch support for fragile and expensive spectrophotometer cuvettes.
UOM: 1 * 1 Pce
Numéro de catalogue: (634-8580)
Fournisseur: KARTELL
Description: PE.
UOM: 1 * 1 Pce
Numéro de catalogue: (BELAF185150000)
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
Description: Made of white PP. Rack holds 10 mm light path spectrophotometer cuvettes in two tiers with numbered wells.
UOM: 1 * 1 Pce
Numéro de catalogue: (634-8100)
Fournisseur: Brand
Description: En PP
UOM: 1 * 1 Pce
Numéro de catalogue: (WAPR80-7100-03)
Fournisseur: Biochrom
Description: Holder, Cuvette
UOM: 1 * 1 Pce
Numéro de catalogue: (HACHLYW915)
Fournisseur: Hach
Description: Rack made of PP, with numbered positions for 2×8 cuvettes of 10 mm pathlength.
UOM: 1 * 1 Pce
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
1 - 11 of 11
no targeter for Bottom