Imprimer
VWR®, Portoirs pour tubes à essais et de séchage
Fournisseur: VWR
VWR®
211-0222EA 13.8 EUR
211-0222
VWR®, Portoirs pour tubes à essais et de séchage
Portoirs Tube Racks
En PP renforcé.
  • Heat resistant up to 135 °C, autoclavable
  • Do not float in a water bath
  • Excellent chemical resistance
Secure hold for test tubes, sample tubes and reaction vessels. Can be used as drying racks for test tubes, electrophoresis and chromatography plates.