Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
  • Catégorie de produit
  • Criteria
  • Fournisseur
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Rechercher dans les résultats
Écrans
https://be.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/51/18709651.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"9"
Trier par:
Fournisseur:  VWR Collection
Description:   En acrylique transparent, épaisseur: 10 mm. Protection contre les rayons bêta de faible intensité et réduction de l'exposition aux rayons par des isot...
Numéro de catalogue: (113-2500)
Fournisseur:  Bel-Art
Description:   These splash shields are designed to provide safety, comfort, flexibility and quality in a design that will adapt to your specific needs.
UOM:  1 * 1 Pce
Fournisseur:  Bel-Art
Description:   The stable transparent safety shield PC (thickness: 4,7 mm) is constructed of clear PC barrier and heavy steel base is coated with blue epoxy coating.
Fournisseur:  Nalge Nunc International
Description:   En PC/acétate transparent avec support magnétique, épaisseur: 3 mm. L'écran de protection contre les projections avec bras flexible se fixe facilement...
UOM:  1 * 1 Pce
Fournisseur:  Nalge Nunc International
Description:   En acrylique transparent, épaisseur: 9 mm
Numéro de catalogue: (KART571)
Fournisseur:  KARTELL
Description:   En PMMA transparent, épaisseur: 5 mm. Offrent au personnel de santé et de laboratoire une protection faciale contre les substances dangereuses, l...
UOM:  1 * 1 Pce
Numéro de catalogue: (KART572)
Fournisseur:  KARTELL
Description:   Acrylique, transparente, épaisseur : 9 mm
UOM:  1 * 1 Pce
Fournisseur:  KOEHLER TECHNISCHE PRODUKTEN
Description:   En verre acrylique
Call for Price
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec le numéro de catalogue VWR énumérés ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le service clientèle au 016-385 011
1 - 8  de 9
  1  2  Suivant