Imprimer
VWR®, Boîtes antiradiations bêta
Fournisseur: VWR
VWR®
113-8830EA 324 EUR
VWRI113-8830
VWR®, Boîtes antiradiations bêta
Acrylique, transparent, épaisseur : 10 mm.
  • Avec couvercle articulé
  • Des portoirs pour 32 micro-tubes à centrifuger de 0,5/1,5 ou 2,0 ml sont disponibles
  • Stables et faciles à nettoyer
Idéales pour le stockage et le transport de tubes à essais contenant des solutions radioactives.
Informations de commande: Boîte fournie sans portoirs. Portoirs à commander séparément.