Imprimer
VWR®, Boîtes à déchets anti-bêta
Fournisseur: VWR
VWR®
113-8976EA 245 EUR
113-8976
VWR®, Boîtes à déchets anti-bêta
Boîtes Boîtes anti-radiations bêta/gamma
En acrylique transparent, épaisseur: 10 mm
  • Couvercle à charnière pour un remplissage aisé et un vidage rapide
  • Solide, robuste et facile à nettoyer
Protection maximale pour le stockage de courte durée ou l'élimination de substances contaminées.