Imprimer
Votre recherche pour: Récipients de réaction
34  les résultats ont été trouvés
SearchResultCount:"34"
Sort Results
Vue liste Vue simple
Évaluez le résultat de cette recherche
Numéro de catalogue: (BOHLB320-01)
Fournisseur: Bohlender
Description: PFA, translucent.
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Description: DURAN® borosilicate glass.
Fournisseur: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Description: En verre DURAN®, clair.
Fournisseur: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Description: Reaction vessel, made of DURAN® borosilicate glass, flat bottom, with easily readable graduation and flat laboratory flange (DN) with groove. With two...
Fournisseur: DWK Life Sciences
Description: En verre borosilicaté 3.3 transparent DURAN®.bride lisse de laboratoire (DN) avec encoche. Résistance au vide.
Fournisseur: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Description: En verre DURAN®clair, à fond rond.
Fournisseur: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Description: En verre Duran®clair, à fond plat.
Fournisseur: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Description: DURAN® borosilicate glass.
Fournisseur: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Description: Réacteurs, en verre Duran®, à fond rond, bride lisse de laboratoire (DN) avec encoche. Résistance au vide.
Fournisseur: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Description: DURAN® borosilicate glass.
Fournisseur: WTW
Description: Flow vessels for WTW conductivity measuring cells are perfectly designed to perform measurements without the interference of carbon dioxide through th...
Fournisseur: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Description: Reaction vessel, made of DURAN® borosilicate glass, round bottom, with easily readable graduation and laboratory flat flange (LF) with groove.
Fournisseur: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Description: DURAN®, borosilicate glass.
Numéro de catalogue: (646-0035)
Fournisseur: DWK Life Sciences
Description: DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
UOM: 1 * 1 Pce
Numéro de catalogue: (PALL97134)
Fournisseur: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Description: Récipients de réaction, cylindriques, Stainless steel pressure vessel, Acier inoxydable, Capacité: 18,9 L (5 gallon)
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: Bohlender
Description: PTFE, white.
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
1 - 16 of 34
no targeter for Bottom