Imprimer
Support avec support pour entonnoirs, VWR®
Fournisseur: Avantor
241-0045EA 186 EUR
241-0045
Support avec support pour entonnoirs, VWR®
Supports de statif
Enduit PU, support en fonte (200×450 mm), tige en acier (500×12 mm), noix et support pour quatre entonnoirs.
  • La hauteur du support peut être ajustée
  • Le support mesure 400 × 80 mm
  • Le diamètre du trou est de 40 mm
Convient aux entonnoirs d'un diamètre allant jusqu'à 100 mm.