Imprimer
Ciseaux à bandages, droits
Fournisseur: RSG Solingen
233-1421EA 23.3 EUR
233-1421
Ciseaux à bandages, droits
Ciseaux
Acier au carbone.
  • Droits ou courbés de type pointu/émoussé
  • Disponibles avec manches en plastique
  • Pratiques
Pratiques.