Imprimer
Votre recherche pour: Microplaque Sceaux
138  les résultats ont été trouvés
SearchResultCount:"138"
Sort Results
Vue liste Vue simple
Évaluez le résultat de cette recherche
Fournisseur: VWR Collection
Description: Films poreux hydrophobes de 139,7 µm avec adhésif de qualité médicale pour plaques de culture tissulaire, bioblocs et plaques de 96 puits, où l'échang...
Fournisseur: VWR Collection
Description: Films en polyester transparent avec adhésif résistant, non absorbant, non fluorescent de qualité médicale pour de meilleures performances dans les app...
Promotion
Numéro de catalogue: (391-0638)
Fournisseur: VWR Collection
Description: Easier to apply and remove as compared to standard moulded PCR strip caps.
UOM: 1 * 400 Pce
Fournisseur: VWR Collection
Description: VWR®, Film de scellage pour microplaques, Bouchon en strip , Feuille individuelle/tapis/strip, Cap strip for PCR plates and tube strips, dome, Non stérile
Fournisseur: VWR Collection
Description: 1x8 adhesive sealing strips are ideal for use with 1x8 strip-well ELISA plates.
Fournisseur: VWR Collection
Description: Identiques aux films en polyester ci-dessus, ces films comprennent également un point de couleur et une zone d'inscription blanche sur chaque attache ...
Fournisseur: VWR Collection
Description: VWR® WebSeal™, Microplaque, tapis de scellage, Tapis de scellage (96 puits) , Feuille individuelle/tapis/strip, Tapis de scellage (couvercle de bloc), 96 puits carrés, Format des puits: Carré , Silicone, incolore, Non stérile
Fournisseur: VWR Collection
Description: These soft, non permeable 63,5 µm thick aluminium foils, with strong medical grade adhesive, eliminate the need for heat sealing devices or mats durin...
Numéro de catalogue: (391-1293)
Fournisseur: VWR Collection
Description: Ce film, en vinyle blanc de 240 µm d'épaisseur avec adhésif, convient aux microplaques blanches. Les propriétés de réflexion de la lumière de ce film,...
UOM: 1 * 50 Pce
Numéro de catalogue: (548-3411)
Fournisseur: VWR Collection
Description: VWR® WebSeal™, Film de scellage pour microplaques, Film/foil/tapis adhesif (96/384 puits), Feuille individuelle/tapis/strip, Ruban de scellage pour plaque, PE/silicone, transparent, PE/Silicone
UOM: 1 * 100 Pce
Fournisseur: VWR Collection
Description: Film en polyester, adhésif acrylique. Ces films en polyester d'une épaisseur de 49,5 µm réduisent l'évaporation et évitent les éclaboussures et l...
Fournisseur: VWR Collection
Description: Feuilles d'aluminium d'une épaisseur de 75,7 µm, pour une utilisation avec des plaques 96 or 384 puits. Conçues pour les plaques PCR à bords rehaussés...
Fournisseur: VWR Collection
Description: Polyester seals feature a strong adhesive to minimize evaporation during PCR and storage applications.
Fournisseur: VWR Collection
Description: Film en rayonne avec adhésif de qualité médicale. Film poreux hydrophobe en rouleaux pour le scellage des plaques de culture tissulaire, des bioblocs ...
Fournisseur: VWR Collection
Description: Le matériau et l'adhésif des films 2×8 bandes en polyester sont identiques à ceux des films en polyester. Cependant, ils sont conçus pour sceller...
Fournisseur: VWR Collection
Description: Bien plus qu'un couvercle, ces films en polyester d'une épaisseur de 77,5 µm assurent une bonne étanchéité autour de chaque puits, minimisant ain...
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
1 - 16 of 138
no targeter for Bottom