Imprimer
Cuillère, poudre
Fournisseur: RSG Solingen
231-1241EA 4.6 EUR
231-1241
Cuillère, poudre
Cuillères
En acier inoxydable 18/10. Cuillère universelle pour une large gamme d'utilisations.
  • Avec manche cylindrique
  • Très bonne résistance thermique, autoclavables
  • Bonne résistance chimique
  • Rapide et facile à nettoyer