Imprimer
Indicateurs de stérilisation
Fournisseur: Südpack Medical
489-0046EA 36.7 EUR
489-0046
Indicateurs de stérilisation
Indicateurs de stérilisation
Rubans indicateurs pour stérilisation par chaleur sèche.
Le ruban adhésif (oxyde d'éthylène) passe du blanc au noir après 3,5 minutes à 134 °C.
Ruban pour stérilisateur par chaleur sèche (poupinel) qui passe du vert à différentes nuances de marron après une période à une température comprise entre 155 et 180 °C.