Imprimer
VWR®, Barreaux d’agitation magnétiques cylindriques avec anneau de support amovible
Fournisseur: VWR
VWR®
442-0381EA 36.8 EUR
442-0381 442-0379 442-0369 442-0375 442-0376 442-0378 442-0382 442-0371 442-0383 442-0384 442-0373 442-0374
VWR®, Barreaux d’agitation magnétiques cylindriques avec anneau de support amovible
Agitateurs Barreaux magnétiques
Revêtement PTFE, puissant noyau magnétique Alnico V. Surface lisse. Pour les conteneurs avec des bases légèrement irrégulières.
  • Très bonne résistance chimique
  • Thermorésistants, peuvent être utilisés à des températures élevées et faibles (−200 à +280 °C)