Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
  • Catégorie de produit
  • Criteria
  • Fournisseur
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Rechercher dans les résultats
Votre recherche pour: "Tiges/Tubes en verre"
https://be.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/93/69/18989369.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"11"
Trier par:
Numéro de catalogue: (SCOR1028427)
Fournisseur:  SCHOTT ROHRGLAS
Description:   Tubes en verre
UOM:  1 * 12 kg
Fournisseur:  Kavalier
Description:   Glass tubing
Numéro de catalogue: (HECH42830002)
Fournisseur:  GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Description:   Glass tubings, DURAN® Borosilicate glass
UOM:  1 * 1 kg
Numéro de catalogue: (KAVA271070000)
Fournisseur:  Kavalier
Description:   Glass rods
UOM:  1 * 121 Pce
Fournisseur:  GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Description:   Glass rods, AR®-glass
Numéro de catalogue: (201-0539)
Fournisseur:  GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Description:   Glass tubings
UOM:  1 * 50 Pce
Fournisseur:  EMMANUEL PIERRE ETS
Description:   Tube en verre AR, longueur 500 mm, epaisseur de paroi 0,9 mm
Fournisseur:  EMMANUEL PIERRE ETS
Description:   Tiges en, verre AR, longueur 500 mm
Call for Price
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec le numéro de catalogue VWR énumérés ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le service clientèle au 016-385 011
1 - 8  de 11
  1  2  Suivant