Imprimer
Votre recherche pour: Paillettes cryogéniques
6  les résultats ont été trouvés
SearchResultCount:"6"
Sort Results
Vue liste Vue simple
Évaluez le résultat de cette recherche
Numéro de catalogue: (211-0229)
Fournisseur: VWR Collection
Description: En PVC. Protège les porte-cryotubes lors de la manipulation et du stockage.
UOM: 1 * 100 Pce
Numéro de catalogue: (479-6858)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Description: Gaine en PE pour la conservation en azote liquide et pour procurer une sécurité supplémentaire lors de la congélation d'échantillons dangereux.
UOM: 1 * 15 Pce
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Description: Cryotube, Nalgene® CryoCane™, Tiges supports pour cryotubes, Aluminium, Pour: 5 microtubes 1,0; 1,2; 1,5 et 2,0 ml, Longueur: 290 mm
Numéro de catalogue: (479-0021)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Description: Tiges support en aluminium pour 6 cryotubes de 1,2 ou 1,8 ml. Quatre cryotubes de 3,6 ml ou 3 cryotubes de 4,5 ml.
UOM: 1 * 50 Pce
Numéro de catalogue: (479-3260)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Description: Gaine en PVC protégeant les tiges supports pour cryotubes lors de leur manipulation et de leur stockage.
UOM: 1 * 100 Pce
Numéro de catalogue: (SIMPT313)
Fournisseur: Simport Scientific
Description: Paillettes cryogéniques, Porte-tubes de stockage pour tubes Cryovial®, Aluminium, Pour: jusqu'à cinq flacons de 1,2 ou 2 ml ml, Longueur: 290 mm
UOM: 1 * 12 Pce
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
1 - 6 of 6
no targeter for Bottom