Imprimer
Valet pour ballons
Fournisseur: Kartell
214-1920EA 20.1 EUR
214-1920
Valet pour ballons
Supports Supports pour ballons
Ce valet offre un positionnement sûr et antidérapant des ballons et autres récipients à fond rond, quelle que soit leur hauteur. Les anneaux intérieurs concentriques permettent d'accueillir des ballons de 10 ml à 10 l. En PP blanc.
  • Très bonne résistance chimique
  • Résistance thermique jusqu'à 100 °C
  • Empilable