VWR® Thermoplate, Plaques de protection des surfaces
Fournisseur:VWR
115-0097EA149EUR
VWRI115-0097
VWR® Thermoplate, Plaques de protection des surfaces
Ces plaques en vitrocéramique protègent les surfaces haute qualité des conteneurs haute température, tels que les creusets, les capsules d'évaporation, les conteneurs en verre ...
Résistants à la température de −235,5 à +648,8 °C
Surface anti-poussière, facile à nettoyer
Dilatation thermique faible, résistance aux chocs thermiques
Protection fiable contre les articles surgelés
Pieds sur les bords des plaques pour éviter le contact direct avec les surfaces à protéger