Imprimer
Votre recherche pour: Écouvillons
160  les résultats ont été trouvés
SearchResultCount:"160"
Sort Results
Vue liste Vue simple
Évaluez le résultat de cette recherche
Fournisseur: VWR Collection
Description: Écouvillons de transport et de collecte pour échantillons bactériens avec applicateur et milieu de transport.
Fournisseur: VWR Collection
Description: Écouvillons dotés d'une tête en mousse de PU à alvéoles ouvertes ou fermées (100 pores par pouce), et d'une tige en PP vierge à 100%. Certains so...
Fournisseur: VWR Collection
Description: Écouvillons à usage unique munis d'une tête 100 % mousse de PU de 100 pores par pouce sur coton et tige de bois.
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: Surface sampling sponges in two forms: Dry sponge sterile sampling bag with write-on strip, containing a dry, biocide-free cellulose sponge, or wet sp...
MSMD Promotion
Fournisseur: VWR Collection
Description: Écouvillons Critical Swab conçus pour le nettoyage des disques durs, des dispositifs optiques, des cartes PC et autres composants sensibles.
Promotion
Numéro de catalogue: (710-0442)
Fournisseur: VWR Collection
Description: Écouvillon de transport avec tige en plastique, embout synthétique et gélose Amies.
UOM: 1 * 50 Pce
Fournisseur: Texwipe
Description: General purpose swab with a closed-cell polyurethane foam head offers excellent durability and cushioning. Made from PU foam with 100 pore per inch po...
Fournisseur: Texwipe
Description: Écouvillons à tête moyenne, CleanFoam®, Longueur de la tête: 17 mm, Largeur de la tête: 6,4 mm, Longueur de la tige: 146 mm, Largeur de la tige: 3,2 mm, Longueur: 163 mm, Tige/Tête: PP/mousse
Numéro de catalogue: (710-0576)
Fournisseur: Texwipe
Description: Écouvillons pour le nettoyage de très petites surfaces, comme les pièces rainurées.
UOM: 1 * 500 Pce
Fournisseur: Texwipe
Description: Wrapped cotton swabs, CleanTips®, Longueur: 135 mm
Fournisseur: Texwipe
Description: These sets contain components for sampling different locations in the production area, and provide an efficient means of transporting the samples from...
Fournisseur: COPAN
Description: Écouvillons simples en emballage déchirable disponible dans différentes combinaisons.
Fournisseur: Texwipe
Description: Écouvillons avec tête à fils 100% continus thermosoudés sur le manche pour réduire l'émission de fibres et éliminer l'utilisation d'adhésifs contamina...
Fournisseur: Texwipe
Description: Ces écouvillons stériles sont fabriqués à 100% en polyester filé, de qualité médicale. Ils sont fixés sur une tige en PP à l'aide d'un adhésif, grâce ...
Fournisseur: COPAN
Description: Kits de rinçage d'écouvillons (SRK) pour examen microbiologique des surfaces. La solution salée isotonique contient des substances permettant de neutr...
Fournisseur: COPAN
Description: Surface control swabs and sponges designed for the hygiene monitoring of surfaces.
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
1 - 16 of 160
no targeter for Bottom