Imprimer
Votre recherche pour: Seringues
192  les résultats ont été trouvés
SearchResultCount:"192"
Sort Results
Vue liste Vue simple
Évaluez le résultat de cette recherche
Fournisseur: VWR Collection
Description: Standard micro syringes for GC with fixed needle.
Fournisseur: Avantor Fluid Handling
Description: Ideal for use in Masterflex® syringe pumps.
Fournisseur: VWR Collection
Description: Microseringues sans aiguille
Connecteur Luer Lock à usage général pour une utilisation avec des échantillonneurs automatiques et des instr...
Promotion
Fournisseur: VWR Collection
Description: Microseringue à aiguille fixe pour des analyses très sensibles et des volume très petits
Fournisseur: VWR Collection
Description: Super flexible plunger.
Fournisseur: VWR Collection
Description: Grâce à sa pointe plane, sa longueur et son diamètre spécifique, l'aiguille fixe de qualité supérieure assure une étanchéité parfaite et prévient les ...
Fournisseur: HENKE SASS WOLF GMBH
Description: À usage unique, 2 pièces, sans aiguille, cylindre en PP et piston en PE, sans latex ni huile de silicone. Les seringues sont disponibles avec un embou...
Fournisseur: HENKE SASS WOLF GMBH
Description: Seringues jetables, trois pièces, cylindre et piston en PP, bouchon en polyisoprène, sans latex.
Numéro de catalogue: (613-2793)
Fournisseur: HENKE SASS WOLF GMBH
Description: These syringes are commonly used for embryo transfer and oocyte handling.
UOM: 1 * 100 Pce
Fournisseur: SGE a Trajan company
Description: * étanches aux gaz
Fournisseur: SGE a Trajan company
Description: Fabriqué à partir de verre borosilicaté, embouts de piston en PTFE et Kel-F® ou embouts coniques Luer en PTFE le cas échéant.
Fournisseur: SGE a Trajan company
Description: Seringue, chromatographie, HPLC, 100F, Volume: 100 µl, Type de pointe: Biseauté, Jauge: 25, Longueur: 50 mm, Ø ext.: 0,5 mm, Cdt: 1
Fournisseur: SGE a Trajan company
Description: Pour HP7673, 7683, 7693A et 6850ALS.
Fournisseur: SGE a Trajan company
Description: Corps en verre borosilicaté, à aiguille fixe, amovible ou connexion luer. Piston à embout téflonné.
Fournisseur: SGE a Trajan company
Description: These syringes are pre-fitted with valves. They are ideal for sample storage and transportation or to pressurise samples prior to injection.
Fournisseur: SGE a Trajan company
Description: These 10 µl metal plunger syringes with stainless steel needle are ideal for making microvolume injections of 1,5 to 8 µl. Each plunger is individuall...
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
1 - 16 of 192
no targeter for Bottom