Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
  • Criteria
    • In Stock (152)
  • Fournisseur
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Rechercher dans les résultats
Aiguilles pour seringues
https://be.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/98/83/18989883.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"77"
Trier par:
Fournisseur:  VWR Collection
Description:   Aiguille pour seringue, VWR®, Raccord Luer Lock avec joint en PTFE, Longueur: 50 mm, Jauge: 24, Ø ext.: 0,56 mm, Type de pointe: Incurvé
Fournisseur:  HENKE SASS WOLF GMBH
Description:   Embout et protection d'aiguille stérile et à usage unique en PP, canule en acier inoxydable. Ces aiguilles sont analysées mécaniquement de façon régul...
Fournisseur:  TERUMO
Description:   Ces aiguilles à paroi fine sont représentées par un code couleur conforme à la norme ISO.
Fournisseur:  HENKE SASS WOLF GMBH
Description:   Ces aiguilles de sécurité sont compatibles avec les seringues SOFT-JECT® et NORM-JECT®, ainsi que toutes les autres seringues avec embouts Luer et Lue...
Fournisseur:  TERUMO
Description:   Pour toutes les seringues à embout Luer et Luer Lock.
Fournisseur:  SGE a Trajan company
Description:   Aiguille pour seringue, Longueur: 70 mm, Jauge: 25, Ø ext.: 0,5 mm, Type de pointe: Biseauté, N25/500-7
Fournisseur:  SGE a Trajan company
Description:   Aiguille pour seringue, Aiguille N5-5, 5 µl, 50 mm, Longueur: 50 mm, Jauge: 26, Ø ext.: 0,47 mm, Type de pointe: Biseauté, N5-5
Numéro de catalogue: (613-0557)
Fournisseur:  TERUMO
Description:   Stériles, à usage unique. Les aiguilles sont inspectées avec minutie et d'une qualité inégalée.
UOM:  1 * 100 Pce
Call for Price
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec le numéro de catalogue VWR énumérés ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le service clientèle au 016-385 011
1 - 8  de 77
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Suivant