Imprimer
Votre recherche pour: Récipients
21  les résultats ont été trouvés
SearchResultCount:"21"
Sort Results
Vue liste Vue simple
Évaluez le résultat de cette recherche
Fournisseur: BÜRKLE
Description: Containers in LDPE, transparent, with lids, for various applications. Produced seamlessly and stress relieved with the LaboPlast® sintering method.
Numéro de catalogue: (ENTEE92-01D-0215)
Fournisseur: ENTEGRIS INC
Description: Injection molded rectangular tanks with dual capacity.
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: BÜRKLE
Description: These seamless rectangular tanks feature optimum ratio of wall thickness to filling load.
Numéro de catalogue: (ENTEE14-35-01-0215)
Fournisseur: ENTEGRIS INC
Description: Injection molded round tank, in PFA material.
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Description: En LLDPE translucide avec couvercle. Fûts économiques avec graduation. Avec rebord (collerette). Epaisseur des parois d'env. 2,4 mm. Le fût 216-0322 p...
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Description: Fûts économiques avec graduations. Avec rebord saillant (collerette). Épaisseur de paroi ~ 2,4 mm. LLDPE, translucide, avec couvercle et robinet....
Promotion
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Description: These dome tanks are designed for use as closed containment systems. Tanks feature a 150 mm neck opening fitted with a gasketed closure for secure sea...
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Description: These PP rectangular tanks with cover can significantly reduce evaporation and contamination.
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Description: These heavy-duty rectangular LLDPE tanks with cover can withstand most acid, alcohols and bases. Tanks feature stepped flange at top provides reinforc...
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Description: Cylindrical tank, Matériau: PE-BD, Capacité: 38 l, Ø ext.×h: 330×510 mm
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Description: Heavy-duty cylindrical LLDPE tanks are offered in sizes ranging from 19 to 757 liters and include covers to signficantly reduce evaporation and contam...
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Description: Cylindrical tank, Matériau: PP, Capacité: 38 l , Ø ext.×h: 330×510 mm
Promotion
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
Description: These seamless, rotational-molded PE tanks are lightweight and easy-to-handle.
Fournisseur: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Description: En verre sodo-calcique. Multifonctions.
Fournisseur: MARIENFELD
Description: Cuves en verre pour de nombreuses applications. En verre sodocalcique, transparent.
Fournisseur: ELGA LabWater
Description: Pure and ultra pure water system, Réservoir de stockage, 60 l, 532×522×570 mm
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
1 - 16 of 21
no targeter for Bottom