Imprimer
Bandelettes pour adultération
Fournisseur: SureScreen Diagnostics
720-0636EA 65.6 EUR
720-0636
Bandelettes pour adultération
Tests pour le dépistage de drogue
L'adultération désigne le fait de fausser un échantillon d'urine dans le but de modifier les résultats du test. La dilution par absorption excessive d'eau est une technique qui permet d'évacuer une substance du système en vue d'un criblage de médicaments à venir. D'autres adultérants comme l'eau de Javel et d'autres produits chimiques anéantissent le test, ce qui empêche l'établissement d'une ligne de contrôle. Ces bandelettes tests à immersion/lecture sont utilisées pour évaluer la concentration en créatinine des échantillons d'urine, permettant ensuite de détecter des facteurs de dilution anormaux. Le test d'adultération détecte également d'autres substances courantes ajoutées à l'échantillon afin de fausser les résultats.
  • Chaque bandelette examine les taux de :
  • Créatinine
  • Nitrite
  • Glutaraldéhyde
  • pH
  • Gravité spécifique
  • Oxydations/Chlorochromate de pyridinium