Imprimer
VWR®, Thermomètre min./max. bimétallique
Fournisseur: VWR
VWR®
620-0920EA 34.1 EUR
620-0920
VWR®, Thermomètre min./max. bimétallique
Thermomètres Thermomètres analogiques
Ce thermomètre maximum/minimum affiche la température actuelle et enregistre les températures maximales et minimales atteintes depuis la dernière réinitialisation. Il comprend des graduations doubles avec code couleur sur fond blanc, et un bouton de réinitialisation pour des mesures multiples et rapides. Il est adapté à une utilisation dans les environnements à forte humidité ou à proximité de zones d’eau, comme les serres, les zones de préparation des échantillons et les installations de traitement des eaux.
  • Trois flèches distinctes
  • Autoportant ou à fixation murale
L×H: 230×200 mm