Imprimer
Votre recherche pour: Membranes de transfert
25  les résultats ont été trouvés
SearchResultCount:"25"
Sort Results
Vue liste Vue simple
Évaluez le résultat de cette recherche
Fournisseur: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Description: Les membranes de transfert Biodyne® présentent une sensibilité élevée et un fond minimal pour améliorer la détection et la résolution (idéal pour la d...
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Description: Transfer membranes made of high quality PVDF, which provides high binding capacity for proteins and nucleic acids.
Fournisseur: OWL SCIENTIFIC
Description: Hydrophobic polyvinylidene fluoride transfer membrane has a high signal-to-noise ratio, which allows for the use of mild blocking procedures
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Description: Nitrocellulose membranes are a popular matrix used in protein blotting because of their high protein-binding affinity, compatibility with a variety of...
Numéro de catalogue: (PIER77015)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Description: Biodyne™ A nylon membranes are sheets of unmodified nylon that provide excellent binding characteristics for nucleic acid transfer, blotting and detec...
UOM: 1 * 25 Pce
Fournisseur: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Description: PVDF naturellement hydrophobe, idéal pour un large éventail d'applications d'analyse de protéines. La gamme de milieux FluroTrans® comporte des suppor...
Numéro de catalogue: (PIER77016)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Description: Biodyne™ B nylon membranes are sheets of positively charged nylon that provide excellent binding characteristics for nucleic acid transfer, blotting a...
UOM: 1 * 25 Pce
Numéro de catalogue: (732-3031)
Fournisseur: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Description: Membranes en nitrocellulose pure non renforcée particulièrement adaptées pour les transferts et répliques de colonies et les transferts de protéines.
UOM: 1 * 1 ROU
Fournisseur: Whatman products (Cytiva)
Description: La membrane en nylon Nytran® (Nytran® N) est dédiée aux applications nécessitant des charges plus faibles. Elle est conçue pour les procédures Souther...
Fournisseur: G-Biosciences
Description: Pre-cut transfer membranes and padding for Western blot transfer procedures. Pre-cut membranes are supplied sandwiched between blotting paper padding....
Fournisseur: Whatman products (Cytiva)
Description: Les membranes de nylon Nytran® SuPerCharge (SPC) présentent une charge positive très élevée et une densité de nylon plus élevée par unité de surface. ...
Fournisseur: Whatman products (Cytiva)
Description: Protran® membranes are manufactured from 100% pure nitrocellulose to ensure the highest binding capacity possible. They are compatible with a variety ...
Fournisseur: Cytiva
Description: Les membranes de transfert en nitrocellulose Amersham™ Protran® Premium offrent une excellente sensibilité, une excellente résolution et un faible bru...
Fournisseur: Cytiva
Description: Amersham™ Protran® membranes are manufactured from 100% pure nitrocellulose to ensure the highest binding capacity possible. They are compatible with ...
Numéro de catalogue: (10600030.)
Fournisseur: Cytiva
Description: Amersham™ Hybond™ SEQ 0,2 PVDF est une membrane hydrophobe d'une taille de pore de 0,2 µm spécialement conçue pour les applications de séquençage...
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: Cytiva
Description: Amersham™ Hybond™ P 0,45 PVDF is a 0,45 μm pore size hydrophobic membrane, with high physical strength, highly suitable for stripping and reprobing. F...
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
1 - 16 of 25
no targeter for Bottom