Imprimer
Votre recherche pour: Chariots
90  les résultats ont été trouvés
SearchResultCount:"90"
Sort Results
Vue liste Vue simple
Évaluez le résultat de cette recherche
Fournisseur: VWR Collection
Description: Chariots, Chariot, 800×600, capacité de charge de 150 kg, charge utile: 150 kg, l×p×h: 820×620×200 mm
Fournisseur: VWR Collection
Description: Standard stainless steel trolleys are designed to support Avantor® support containers.
Fournisseur: PFENNIG REINIGUNGSTECHNIK
Description: Chariot, Chariot à deux seaux Clino® CR6, avec essoreuse en acier inoxydable à plat, panier en acier inoxydable pour des seaux de 4x6 l, 2x15 l ; les seaux de 4x6 l sont dotés d'une poignée en acier inoxydable, l×p×h: 650×580×1040 mm
Fournisseur: Metro International
Description: Armature en acier chromé avec plateaux creux en PE-HD.
Fournisseur: Metro International
Description: The Starsys carts are available in a wide variety of heights and system widths and are ideal for the storage needs in the laboratories. The carts feat...
Fournisseur: Metro International
Description: HPLC carts are suitable to mobilise and stack HPLC equipment and hence maximise valuable lab space.
Fournisseur: Metro International
Description: Utility carts can be used in a variety of transport applications. The ergonomic handles and premium castors promote long life and ease of use. Microba...
Numéro de catalogue: (METOPT1C-5M)
Fournisseur: Metro International
Description: Kitting carts are ideal for handling totes, PCB carriers, trays or other material handling containers.
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: DÜPERTHAL GMBH & CO
Description: These pallets are used for the safe, economic and effortless transport of 1 to 8 gas cylinders with hot-dip galvanised surface.
Fournisseur: Metro International
Description: Les chariots utilitaires myCart™ ont été conçus avec des étagères en polymère anticorrosion, pour une utilisation quotidienne.
Fournisseur: CONTEC
Description: The autoclavable "Compact Bucket System" is an all-in-one solution to make cleaning and disinfecting easier and more efficient. The trolley is designe...
Fournisseur: Palbam
Description: Ce chariot est spécialement conçu pour transporter les appareils de détection de particules dans un environnement de salle propre. Matériau de fabrica...
Fournisseur: asecos
Description: Tipping skips are equipped with subframe with inserts for transportation by forklift truck. Releasing the locking device immediately activates the tip...
Fournisseur: Metro International
Description: Les chariots pour verrerie MetroMax i® existent avec 2 ou 4 paniers; ils
permettent de transporter la verrerie de laboratoire en toute sécu...
Fournisseur: Metro International
Description: Ces chariots, en acier ou chromés, se composent d'étagères Super Erecta avec demi-bagues en plastique, de deux poignées monobloc de finition assortie,...
Fournisseur: PFENNIG REINIGUNGSTECHNIK
Description: The Clino® CR mini EM-CR model trolley system made of stainless steel suitable for cleanrooms and for non-sterile areas that require minimal space.
Promotion
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
1 - 16 of 90
no targeter for Bottom