En PP ultra-transparent, gradués, autoclavables et congelables; avec bouchon plat, facile à ouvrir. De couleur ambrée pour les substances photosensibles.
- Centrifugation extrêmement élevée jusq'à une FCR de 40 000 ×g
- S’adaptent à tous les rotors standard, de grande capacité
- Bouchon plat facile à étiqueter et à percer, avec une articulation spéciale à 90°, qui permete de le fermer aisément d'une seule main pendant le pipetage
- Conviennent bien à l’agitation de phénol/chloroforme
- Chaque lot est testé et garanti sans RNase ni DNase
- Conception durable à base de résines vierges
Conditionnement: En sachet refermable. Lot de 100 tubes de couleurs assorties avec des tubes rouges, bleus, verts, jaunes et orange dans un sachet distinct.