Imprimer
Portoirs pour tubes groupés, 1,2 ml, 2DCYPHER™
Fournisseur: Thermo Scientific
732-4933EA 0 EUR
MATRAB-1047
Portoirs pour tubes groupés, 1,2 ml, 2DCYPHER™
PP.
  • Tubes fully supported to withstand pressure applied by robotic systems
  • Codes can be scanned whilst tubes are racked
  • Alphanumeric grid referencing moulded into the rack lid
  • Can be used within temperature range −70 to +120 °C
  • Stacking shoulders allow racks to be stacked when open
The 2DCYPHER™ system is designed for high throughput individual sample identification. The 96 cluster tubes are held in a heavy duty, lockable rack. The tubes are held accurately in their rack positions to ensure reliable ‘pick and place' robotic handling. Each tube is individually labelled with a Data Matrix™ and human readable code, which is fully encapsulated behind an optically clear PP window to protect against damage by abrasion and chemical solvents (including DMSO. The 2DCYPHER™ tubes are available in a number of well shape and end cap options. For most applications the flat V internal well design (to reduce dead volume) and the rounded end cap (to aid tube placement) is the most suitable option.
  • Tubes capables de supporter la pression des systèmes robotiques
  • Les codes peuvent être numérisés lorsque les tubes sont dans le portoir
  • Référence par grille alphanumérique moulée dans le couvercle du portoir
  • Peuvent être utilisés à des températures allant de  -70 à +120 °C
  • Les ergots de stockage permettent d'empiler les portoirs lorsqu'ils sont ouverts
Features
96 individual 1,2 ml tubes
Data Matrix™ and human readable code on each tube
Over 3,6×1015 unique code combinations
Encapsulated code for protection against damage
Temperature range −170 to 120 °C
Heavy duty rack with lockable lid in a microplate format
SBS footprint
Each tube is fully supported to withstand pressure applied by robotic systems
Codes can be scanned whilst tubes are racked
Alphanumeric grid-referencing moulded into the rack lid
Tubes are available racked or loose in bags
Sealing Options
MULTISIP™ Septum Plugs
Silicone Tube Plugs
Storage Plate Cap Strips
Individual Storage Plate Caps
  • 96 tubes individuels de 1,2 ml
  • Code Data Matrix™
  • Combinaison de code unique supérieure à 3,6 x 1015
  • Code encapsulé pour protection contre les dommages
  • Limites de température de –170 à +120 °C
  • Portoir robuste avec couvercle verrouillable en format micro-plaque
  • Empreinte SBS
  • Chaque tube est fortement renforcé pour résister à la pression appliquée par les systèmes automatiques
  • Les codes peuvent être scannés ou lus lorsque les tubes sont sur le portoir
  • Référence grille alphanumérique moulée dans le couvercle du support
  • Les tubes sont disponibles sur support ou en vrac dans des sachets