Imprimer
Votre recherche pour: Vannes
175  les résultats ont été trouvés
SearchResultCount:"175"
Sort Results
Vue liste Vue simple
Évaluez le résultat de cette recherche
Fournisseur: Avantor Fluid Handling
Description: Build leakproof fluid handling systems.
Fournisseur: Avantor Fluid Handling
Description: Regulate flow without any leaking.
Fournisseur: Avantor Fluid Handling
Description: Regulate flow without any leaking.
Promotion
Fournisseur: Avantor Fluid Handling
Description: Regulate flow without any leaking.
Fournisseur: Avantor Fluid Handling
Description: Regulate flow without any leaking.
Numéro de catalogue: (HICHHI-128)
Fournisseur: Avantor
Description: Avantor® Hichrom, Back pressure regulator, Pression: 5,17 bar
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: Avantor Fluid Handling
Description: Enhance fluid flow with a larger bore than standard luer stopcocks.
Numéro de catalogue: (MFLX30526-34)
Fournisseur: Avantor Fluid Handling
Description: Pressure rating up to 1050 psi.
UOM: 1 * 10 Pce
Numéro de catalogue: (MFLX30526-34BLK)
Fournisseur: Avantor Fluid Handling
Description: Pressure rating up to 1050 psi.
UOM: 1 * 200 Pce
Fournisseur: ENTEGRIS INC
Description: These components are constructed of high purity PFA and PTFE materials for wetted parts and PVDF, PEEK™ and PTFE u-cup with Viton® energizer for non w...
Fournisseur: SGE a Trajan company
Description: Syringe valve VLLMA, push button with Luer lock, 5 ml - 2 l syringe volume
Fournisseur: Bohlender
Description: Body made of PTFE with 2 connections and nuts made of glass-fibre reinforced PTFE for connecting tubing or tube.
Fournisseur: ENTEGRIS INC
Description: CR4 pneumatic valves are specially designed to handle temperatures upto 160 °C. There is a option to add ¼" and ¹/₈" connections from Flaretek®. With ...
Fournisseur: ENTEGRIS INC
Description: O-ring free design, ¹/₂ or ¹/₄" orifice.
Numéro de catalogue: (ENTE202-86-01)
Fournisseur: ENTEGRIS INC
Description: Available compliant to SEMI Standard F57-0312, the specification for polymer components used in ultrapure water and liquid chemical distribution syste...
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: Bohlender
Description: These non return valves are made from PTFE, with nuts made from glass fibre reinforced PTFE for connecting tubing or tubes.
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
1 - 16 of 175
no targeter for Bottom