Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
  • Criteria
    • In Stock (22)
  • Fournisseur
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Rechercher dans les résultats
Inserts pour microvolumes
https://be.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/40/35/18374035.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"16"
Trier par:
Fournisseur:  VWR Collection
Description:   Micro-insert, VWR®, Micro-insert, verre clair, pointe 15 mm, 0,1 ml, Ø×h: 6×31 mm
Fournisseur:  VWR Collection
Description:   Micro-insert, VWR®, Verre, Verre clair, conique, pointe 15 mm, 0,1 ml, Ø×h: 5×31 mm
Fournisseur:  VWR Collection
Description:   Micro-insert, VWR®, PP, Transparent, pointe 10 mm avec repère de remplissage, 0,1 ml, Ø×h: 6×29 mm
Fournisseur:  VWR Collection
Description:   Micro-insert, VWR®, Verre, Micro-insert, verre clair, col 13 mm, 0,3 ml, Ø×h: 6×43 mm
Fournisseur:  VWR Collection
Description:   Micro-insert, VWR®, Verre, Verre clair, col 15 mm (548-0094 requis), 0,3 ml, Ø×h: 6×40 mm
Fournisseur:  DWK Life Sciences
Description:   Micro-insert, E-Z Vial®, Verre, Avec ressort inférieur, 0,25 ml
Fournisseur:  CHROMACOL
Description:   Micro-insert, Chromacol™, 02-MTV, Insert conique 200 µl pour flacons à col large 2 ml, 5×30 mm
UOM:  1 * 1.000 Pce
Fournisseur:  DWK Life Sciences
Description:   Micro-insert, Verre, with bottom spring, Limited volume insert for 1,8 ml vial, 0,10 ml
Call for Price
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec le numéro de catalogue VWR énumérés ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le service clientèle au 016-385 011
1 - 8  de 16
  1  2  Suivant