Imprimer
VWR® ND13, Flacons à col fileté
Fournisseur: VWR
VWR®
548-0051EA 260 EUR
548-0051 548-0521
VWR® ND13, Flacons à col fileté
Fioles
Ces flacons sont utilisés de préférence sur des instruments des fabricants suivants: Dionex, Shimadzu, Spark, Varian, VWR®/Hitachi, Waters® (carrousel Wisp 48 positions), etc.
  • Toute combinaison de flacon à vis ND13 de 4 ml avec l'un des joints à vis en PP de 13 mm peut être commandée sous forme de kit 2 en 1
  • Flacons étiquetés avec code-barres fournis également sur demande
  • Disponible avec joints à vis pleins à des fins de stockage
Information de livraison: Contenu des kits: flacon en verre avec bouchon à vis de 4 ml (14,7×45 mm), bouchon à vis en PP noir avec orifice central ou bouchon plein de 8,5 mm et septum.