Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
  • Criteria
    • In Stock (13)
  • Fournisseur
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Rechercher dans les résultats
pinces-a-sertir
https://be.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/40/38/18374038.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"13"
Trier par:
Fournisseur:  VWR Collection
Description:   VWR®, Pince à sertir pour capsules en aluminium 20 mm
Fournisseur:  VWR Collection
Description:   100% en acier inoxydable pour une résistance maximale lors des procédures de stérilisation en chaleur sèche ou d'autoclavage.
Fournisseur:  CHROMACOL
Description:   Cette sertisseuse programmable entièrement électronique haute puissance (HPC) est disponible avec un socle d'accessoires réglable, une alimentation ex...
Fournisseur:  CHROMACOL
Description:   Ces sertisseurs et dessertiseurs électroniques sont des outils portatifs conçus pour fixer et retirer les capsules en aluminium sur les flacons de 8, ...
Fournisseur:  CHROMACOL
Description:   Ces pinces à sertir et à dessertir avec pression et hauteur de sertissage réglables, s'utilisent avec des fioles à sertir 8 - 30 mm.
Fournisseur:  BOCHEM
Description:   Pince à sertir pour capsules en aluminium de 20 mm, avec vis de réglage
Fournisseur:  Agilent
Description:   Electronic crimper with lithium battery for 20 mm caps
Numéro de catalogue: (HEWL8710-1643)
Fournisseur:  Agilent
Description:   Crimpers and decappers for 8, 11 and 20 mm crimp top vials and crimp caps.
UOM:  1 * 1 Pce
Call for Price
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec le numéro de catalogue VWR énumérés ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le service clientèle au 016-385 011
1 - 8  de 13
  1  2  Suivant