Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
  • Criteria
    • In Stock (91)
  • Fournisseur
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Rechercher dans les résultats
Votre recherche pour: "Cryotubes"
https://be.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/40/39/18374039.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"23"
Trier par:
Fournisseur:  VWR Collection
Description:   Concus pour le stockage de matériel biologique, de cellule humaines ou animales, à des températures avoisinant les -196 °C (uniquement utilisables dur...
Fournisseur:  Nalge Nunc International
Description:   Adaptés au stockage réfrigéré standard (+4 °C) jusqu'à l'azote liquide en phase gazeuse.
Fournisseur:  MATRIX TECHNOLOGIES CORP. LTD
Description:   The tubes are ideal for sample collection and storage, including DNA, blood, cell lines and tissue samples. A permanent 2D barcode is encapsulated ont...
Fournisseur:  MATRIX TECHNOLOGIES CORP. LTD
Description:   Des codes-barres 2D gravés au laser, fixés en permanence sur le fond de chaque tube, vous permettent de scanner et de décoder ces tubes instantanément...
Numéro de catalogue: (MATRAB-1470)
Fournisseur:  MATRIX TECHNOLOGIES CORP. LTD
Description:   Unique and laser etched 2D barcode is encapsulated on the base to securely identify and track samples.
UOM:  1 * 240 Pce
Discontinued
Numéro de catalogue: (391-7589)
Fournisseur:  Nalge Nunc International
Description:   Cryotube, Nunc™, PPCO, Stérile, Filetage externe, 2,0 ml, Ø×h ext.: 13×49 mm
UOM:  1 * 500 Pce
Fournisseur:  Nalge Nunc International
Description:   These storage tubes are ideally suited for research and general laboratory storage of high-value and genomic materials down to the vapour phase of liq...
Fournisseur:  MATRIX TECHNOLOGIES CORP. LTD
Description:   Cryotube, Matrix®, PP, Stérile, Filetage interne, Tubes avec code-barres 2D et bouchon, en vrac, 1 sachet de 480 tubes, stériles, 0,2 ml, Fond: Fond en V
UOM:  1 * 480 Pce
Call for Price
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec le numéro de catalogue VWR énumérés ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le service clientèle au 016-385 011
1 - 8  de 23
  1  2  3  Suivant