Imprimer
Détermination de la respiration des sols, OxiTop® Control B6/B6M
Fournisseur: WTW
OxiTop®
705-1010EA 5890 EUR
WTWA208232 WTWA208230 WTWA208231
Détermination de la respiration des sols, OxiTop® Control B6/B6M
Méthode de laboratoire de détermination de la respiration microbienne des sols selon DIN 19 737. Les mesures de la respiration des sols servent à effectuer le diagnostic, le contrôle et la vérification des travaux d'assainissement, afin de définir la biodégradabilité de substances (pesticides, fongicides, engrais, etc.) et de réaliser des tests de toxicité. Cette détermination est possible avec le système OxiTop® Control et ses récipients de mesure éprouvés dans un très précis, simple et économique.
  • Simples et précis
  • Economiques
  • Les flacons de mesure et adaptateurs peuvent être autoclavés à 121 °C
  • Le contrôleur fonctionne sur une plage de 500 à 1350 hPa
  • La tête clignote pendant cinq secondes lorsqu'elle est en liaison avec le contrôleur
Deux types de récipients sont utilisés pour les mesures de respiration des sols. Pour les sols à forte respiration avec un dégagement élevé de CO₂, nous recommandons les récipients de mesure MG1.0 à large ouverture (Ø d'env. 100 mm) permettant d'utiliser des récipients absorbeurs de CO₂ de grand volume pour effectuer une détermination quantitative du CO₂.