Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
  • Criteria
    • In Stock (2)
  • Fournisseur
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Rechercher dans les résultats
balances-portables
https://be.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/40/64/18374064.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"10"
Trier par:
Numéro de catalogue: (611-1565)
Fournisseur:  VWR Collection
Description:   Produit unique qui combine la simplicité d'une spatule à celle d'une balance, pour mesurer l'échantillon rapidement, avec précision. Particulièrement ...
UOM:  1 * 1 Pce
Numéro de catalogue: (611-3131)
Fournisseur:  VWR Collection
Description:   Système portable complet pour les mesures de densité, composé d'une balance portable et d'un kit de détermination de la densité pour les solides et le...
UOM:  1 * 1 KIT
Fournisseur:  OHAUS
Description:   Balance économique avec boîtier en plastique résistant et affichage LCD. Utilisation via l'adaptateur secteur ou sur batterie, avec fonction d'arrêt a...
Fournisseur:  OHAUS
Description:   La série SKX Scout® a été conçue à des fins pédagogiques. Avec un dispositif de protection contre les surcharges, un grand écran LCD rétroéclairé...
Fournisseur:  OHAUS
Description:   La balance de série CL est une balance portable légère, parfaitement adaptée à différentes utilisations telles que le contrôle qualité, la formulation...
Fournisseur:  OHAUS
Description:   Le bac de pesée série YA unique est directement intégré dans sa mallette de transport, offrant ainsi l'alliance idéale de portabilité et de protection...
Fournisseur:  OHAUS
Description:   Balance, Portable, Navigator, NV1101, Précision affichage: 0,1 g, Gamme de pesée: 1100 g, Plateau de pesée: 190×138 mm
Fournisseur:  OHAUS
Description:   Une balance portable basique avec un design innovant de cage de pesée.
Call for Price
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec le numéro de catalogue VWR énumérés ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le service clientèle au 016-385 011
1 - 8  de 10
  1  2  Suivant