Imprimer
Votre recherche pour: Chauffe-blocs
76  les résultats ont été trouvés
SearchResultCount:"76"
Sort Results
Vue liste Vue simple
Évaluez le résultat de cette recherche
Fournisseur: Merck
Description: Fiabilité, vitesse, précision et compatibilité parfaite avec la gamme des kits Spectroquant® sont les caractéristiques incontestables des thermoréacte...
MSMD Promotion
Fournisseur: VWR Collection
Description: Bain à sec, bloc, VWR®, Bloc simple, Dimension puits: - mm
Fournisseur: VWR Collection
Description: Bain à sec, bloc, VWR®, Bloc simple, combinaison de tubes à centrifuger 1,5 ml, 15 ml, 50 ml, Dimension puits: Ø 11,1 / Ø 17,1 / Ø 29,0 mm, Nb de places: 4/3/2, Profondeur: 39,1/44,5/47,6 mm
Fournisseur: VWR Collection
Description: Conception à partir d'un bloc solide en aluminium anodisé.
Fournisseur: VWR Collection
Description: Bain à sec, blocs, VWR®, Bloc en aluminium, Pour: Tubes de 0,5 ml, Nb de places: 54
Fournisseur: VWR Collection
Description: Le Thermal Shake Touch est conçu pour les applications nécessitant des résultats constants et précis. Avec ses capacités de chauffage et d’agitation, ...
Fournisseur: VWR Collection
Description: Bain à sec, blocs, VWR®, Mini-bloc avec puits thermométrique, Dimension puits: Ø 11,1 mm, Pour: Tubes 1,5 ml, Nb de places: 15, Profondeur: 30,5 mm
Numéro de catalogue: (460-3261)
Fournisseur: VWR Collection
Description: Ces unités polyvalentes sont dédiées à l’incubation et l’activation de cultures, réactions enzymatiques, déterminations de l’azote sanguin dans l’urée...
UOM: 1 * 1 Pce
Waste Reducing
Fournisseur: VWR Collection
Description: Bain à sec, bloc, VWR®, Bloc pour tubes interchangeable, Dimension puits: Ø 11,1 mm, Pour: 24 tubes de 1,5 ml**, Nb de places: 24, Profondeur: 33,5 mm
Fournisseur: VWR Collection
Description: Le Cooling Thermal Shake Touch est conçu pour les applications nécessitant des résultats constants et précis. Avec ses capacités de chauffage, de refr...
Fournisseur: VWR Collection
Description: Les chauffages de bloc analogiques VWR® polyvalents à forte puissance et à température constante sont économiques et compacts.
Sustainable Packaging
Fournisseur: VWR Collection
Description: Les chauffages de bloc numériques VWR polyvalents à forte puissance et à température constante sont économiques et compacts. Ces modèles numériques, a...
Waste Reducing
Fournisseur: VWR Collection
Description: Ces mini chauffages de bloc sont idéals pour les applications qui nécessitent des résultats précis et reproductibles. Ces unités de taille personnelle...
Waste Reducing
Numéro de catalogue: (460-0353)
Fournisseur: VWR Collection
Description: Les bains à sec numériques polyvalents, à haute puissance et à température constante VWR® sont économiques et compacts. Ces modèles numériques avec co...
UOM: 1 * 1 Pce
Waste Reducing
Numéro de catalogue: (460-0249)
Fournisseur: VWR Collection
Description: La combinaison du chauffage/refroidissement et de l'agitation rend le Thermal Shake lite Incubateur à microtubes idéal pour de nombreuses appli...
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: IKA
Description: Bain à sec, bloc, Bloc unique, 20 trous de Ø 11,5 mm, Pour: Eppendorf Tubes®, 1,5 ml, Profondeur: 36,9 mm
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
1 - 16 of 76
no targeter for Bottom