Imprimer
VWR®, Chauffages de bloc, analogiques
Fournisseur: VWR
VWR®
460-3258EA 724 EUR
460-3258 460-3259 460-3249 460-3260 460-3261 460-3250 460-3251 460-3262 460-3252 460-3263 460-3253 460-3254 460-3255 460-3256
VWR®, Chauffages de bloc, analogiques
Chauffe-blocs Bains à sec analogiques
Ces unités polyvalentes sont dédiées à l’incubation et l’activation de cultures, réactions enzymatiques, déterminations de l’azote sanguin dans l’urée, essais immunologiques, points de fusion ou d’ébullition. Deux boutons de réglage de la température distincts permettent de contrôler les températures basses et élevées. Le bouton de gamme basse permet un réglage compris entre la température ambiante et 100 °C, et le bouton de gamme haute entre 75 et 150 °C. Les blocs de chauffage à sec à température constante et à puissance élevée sont économiques, polyvalents et compacts. Chacun des cinq modèles peut accueillir des blocs de chauffage modulaires interchangeables séparés, qui acceptent divers collecteurs d’échantillons tels que des microtubes, des tubes à centrifuger, des flacons, des microplaques et des bandelettes ou tubes PCR.
  • Appareil polyvalent pour un large éventail d’applications
  • Plage de température de la température ambiante +5 à 150 °C
  • Pour blocs de chauffage modulaires interchangeables VWR® et tubes dont la capacité est comprise entre 0,2 et 50 ml
  • Commandes analogiques
Informations de commande: Informations de commande: Les blocs ne sont pas inclus. Ils doivent être commander séparément.
Attention: * RT = température ambiante
** Fiche UE *** Fiche UK **** Fiche CH