Imprimer
Bains à sec analogiques, SBH130
Fournisseur: Cole Parmer
stuart®
460-0003EA 608.11 EUR
460-0003
Bains à sec analogiques, SBH130
Chauffe-blocs Bains à sec analogiques
Ces bains à sec analogiques assurent un chauffage précis des tubes à essai, des microtubes, des cuvettes et des microplaques et garantissent une température uniforme et stable.
  • Témoin de plaque chaude clignotant lorsque la température des blocs est supérieure à 50 °C
  • Protection antimicrobienne BioCote®
  • Stabilité et uniformité de température à +37 °C: ±0,1 °C à l'intérieur du bloc et entre les différents blocs
Certifications: Classe de protection IP selon DIN EN 60529: IP 20
Informations de commande: Fourni avec un outil d'extraction de bloc. Les blocs doivent être commandés séparément.
Attention: *RT = Ambiante